Läs mer
Methabenzthiazuron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methabenzthiazuron |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N3OS/c1-11-9(14)13(2)10-12-7-5-3-4-6-8(7)15-10/h3-6H,1-2H3,(H,11,14) |
| Formel vikt | 221.0623 |