Läs mer
Methacetin-13C, TRC
Produktkod. 30006684
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006684 50 mg
30012891 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30006684 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM25877250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72156-70-8
Molekylformel 13C C8 H11 N O2
Molekylvikt (g/mol) 166.18
Synonym Acetamide, N-[4-(methoxy-13C)phenyl]-, N-[4-(Methoxy-13C)phenyl]acetamide, Methacetin-13C, Methacetin (13C), Methacetin-(methoxy-13C), 4'-(Methoxy-13C)acetanilide, N-Acetyl-4-(methoxy-13C)aniline, N-Acetyl-p-(methoxy-13C)aniline
IUPAC-namn N-(4-(1^{13}C)methoxyphenyl)acetamide
LEDER [13CH3]Oc1ccc(NC(=O)C)cc1
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Methacetin-13C
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i2+1
Formel vikt 166.0823
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.