Läs mer
Methacetin-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methacetin-13C |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i2+1 |
| Formel vikt | 166.0823 |