Läs mer
Metakolinklorid, 100,4 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11451691 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11451691 100 g 100g
11421691 5 g 5g
11431691 10 g 10g
11441691 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11451691 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219023180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5055.00 SEK
    4813.95 SEK / 100g
    Save 241.05 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 62-51-1
Molekylformel C8H18ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 195.687
MDL-nummer MFCD00011817
InChI-nyckel JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
Synonym methacholine chloride, acetyl-beta-methylcholine chloride, provocholine, mecholyl chloride, amechol, mecholine chloride, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, chloride, methacholinium chloride, 2-acetoxypropyl trimethylammonium chloride
PubChem CID 6114
ChEBI CHEBI:50142
IUPAC-namn 2-acetyloxipropyl(trimetyl)azaniumklorid
LEDER CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)C.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methacholine chloride
Färg Vitt
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 100 g
Formel vikt 195.7
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methacholine Chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..