Läs mer
Methacholine chloride, MedChemExpress
Produktkod. 16438026
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16438026 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16438026 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0083
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Methacholine (Acetyl-β-methylcholine) choride is a potent muscarinic-3 (M3) agonist.
Methacholine choride acts directly on acetylcholine receptors on smooth muscle causing bronchoconstriction and airway narrowing. Methacholine choride shows a high sensitivity to identify bronchial hyperresponsiveness (BHR). Methacholine choride can be used to measure airway hyperresponsiveness (AHR) as a diagnostic aid in the assessment of individuals with asthma-like symptoms and normal resting expiratory flow rates.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methacholine chloride
Fysisk form Solid
CAS 62-51-1
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H18ClNO2
Synonym Acetyl-β-methylcholine chloride
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (511.01 mM) ∣DMSO : ≥ 42 mg/mL (214.63 mM)
LEDER CC(OC(C)=O)C[N+](C)(C)C.[Cl-]
Molekylvikt (g/mol) 195.69
Formel vikt 195.69
Procent renhet 98.0%