missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methacrifos, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30322148
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30322148 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30322148 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC14970000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methacrifos
CAS 62610-77-9
Analyt- eller komponentnamn Methacrifos
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H13 O5 P S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Propenoic acid, 3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]-2-methyl-, methyl ester, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]-2-methyl-, methyl ester, (E)-, CGA 20168, trans-Methacrifos, Methacrifos
InChI formel InChI=1S/C7H13O5PS/c1-6(7(8)9-2)5-12-13(14,10-3)11-4/h5H,1-4H3/b6-5+
Lösningstyp Neat
LEDER COC(=O)\C(=C\OP(=S)(OC)OC)\C
IUPAC-namn methyl (E)-3-dimethoxyphosphinothioyloxy-2-methylprop-2-enoate
Industry Type Environmental Testing
Molekylvikt (g/mol) 240.21
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 240.0221 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.