Läs mer
Metakrolein, 90 %, stabiliserat, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10063907 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10063907 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 10063907 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 196501000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 78-85-3 | C4H6O | 70.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methacrolein
Namnnotering Stabiliserad
CAS 78-85-3
Smältpunkt -81,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8470g/mL, 0.847
Kokpunkt 69,0 °C
Flampunkt −15 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C4H6O
Linjär formel H2C=C(CH3)CHO
Brytningsindex 1.4145
MDL-nummer MFCD00006974
Kvantitet 100 mL
Beilstein 01,III,2981
Synonym methacrolein, methacrylaldehyde, 2-propenal, 2-methyl, isobutenal, 2-methylacrolein, 2-methylpropenal, 2-methyl-2-propenal, methylacrylaldehyde, 2-methylenepropanal, methacrylic aldehyde
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 6g/100 ml (20 °C).
InChI-nyckel STNJBCKSHOAVAJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=C)C=O
IUPAC-namn 2-metylprop-2-enal
Stabilisator 0,1 % hydrokinon
Molekylvikt (g/mol) 70.09
PubChem CID 6562
Viskositet 0,49 mPa (20 °C)
Formel vikt 70.09
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.