Läs mer
Metakrolein, 90 %, stabiliserat
Produktkod. 10267073 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
500ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10267073 10 mL Glasflaska 10ml
10275253 50 mL Glasflaska 50ml
10069560 100 mL Glasflaska 100ml
10643572 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10267073 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 292830100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Metaklyl, 90%, C4H6O, CAS-nummer-78-85-3, 2-metyl-2-propenal, 2-metylpropenal, 2-metylakrolein, 2-metylenpropanal, 2-propenal, 2-metyl, isobutenal, metakrylaldehyd, metakrylaldehyd, metakrylaldehyd, metakrolein, 50 ml, 88 % min. (GC), 01, III, 2981, 69,0 grader. C | CAS: 78-85-3 | C4H6O | 70,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-85-3
Molekylformel C4H6O
Molekylvikt (g/mol) 70.09
MDL-nummer MFCD00006974
InChI-nyckel STNJBCKSHOAVAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methacrolein, methacrylaldehyde, 2-propenal, 2-methyl, isobutenal, 2-methylacrolein, 2-methylpropenal, 2-methyl-2-propenal, methylacrylaldehyde, 2-methylenepropanal, methacrylic aldehyde
PubChem CID 6562
IUPAC-namn 2-metylprop-2-enal
LEDER CC(=C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methacrolein
Namnnotering 90%
Smältpunkt -81.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8470g/mL, 0.847
Kokpunkt 69.0°C
Flampunkt −15°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=C(CH3)CHO
Brytningsindex 1.4145
Kvantitet 10 mL
Beilstein 01, III, 2981
Löslighetsinformation Solubility in water: 6g/100mL (20°C).
Stabilisator 0.1% hydroquinone
Viskositet 0.49 mPa.s (20°C)
Formel vikt 70.09
Procent renhet 90%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.