Läs mer
Metakrolein, 96%, stick. med hydrokinon
Produktkod. 11334798
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11334798 5 mL 5ml
11344798 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334798 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043124.AA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.07 SEK
    700.65 SEK / 5ml
    Save 79.42 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 78-85-3 | C4H6O | 70,09 g/mol
Metakrolein används vid tillverkning av polymerer, syntetiska hartser och plaster. Det fungerar som ett råmaterial av metylmalonsyra, termoplastiskt bränsle och vid framställning av 2,3-dibrom-2-metyl-propionaldehyd. Det används också för att studera effekten av limonenoxidationsprodukter och terpenoxidationsprodukten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-85-3
Molekylformel C4H6O
Molekylvikt (g/mol) 70.09
MDL-nummer MFCD00006974
InChI-nyckel STNJBCKSHOAVAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methacrolein, methacrylaldehyde, 2-propenal, 2-methyl, isobutenal, 2-methylacrolein, 2-methylpropenal, 2-methyl-2-propenal, methylacrylaldehyde, 2-methylenepropanal, methacrylic aldehyde
PubChem CID 6562
IUPAC-namn 2-metylprop-2-enal
LEDER CC(=C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methacrolein
Namnnotering Stabiliserat med hydrokinon
Smältpunkt -81 °C
Färg Gult
Densitet 0.847 g/mL
Kokpunkt 69 °C till 70 °C
Flampunkt −15 °C (5 °F)
Odör Stickande lukt
Linjär formel H2C=C(CH3)CHO
Brytningsindex 1.415
Kvantitet 5 mL
UN-nummer UN2396
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, etanol och eter.
Formel vikt 70.09
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.