Läs mer
Metaklaramid, 98 %
Produktkod. 11318116
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318116 500 g 500g
11308116 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318116 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15013.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 79-39-0 | C4H7NO | 85,106 g/mol
Metakrylamid är ett reagens som används vid framställning av polymerer och sampolymerer. Det används också som råmaterial vid tillverkning av kemikalier för industriellt och professionellt bruk såsom textilier, läder, päls, bulk, storskaliga kemikalier (inklusive petroleumprodukter), finkemikalier, formulering [blandning] av preparat och/eller ompackning (exklusive legeringar), bygg- och anläggningsarbeten, elektricitet, ånga och avloppsrening, gas, vatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metakrylamid är ett reagens som används vid framställning av polymerer och sampolymerer. Det används också som råmaterial vid tillverkning av kemikalier för industriellt och professionellt bruk såsom textilier, läder, päls, bulk, storskaliga kemikalier (inklusive petroleumprodukter), finkemikalier, formulering [blandning] av preparat och/eller ompackning (exklusive legeringar), bygg- och anläggningsarbeten, elektricitet, ånga och avloppsrening, gas, vatten.
Löslighet Lösligt i vatten
(202g/L vid 20 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-39-0
Molekylformel C4H7NO
Molekylvikt (g/mol) 85.106
MDL-nummer MFCD00008018
InChI-nyckel FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methacrylamide, 2-methylacrylamide, methacrylic amide, methacrylic acid amide, 2-propenamide, 2-methyl, 2-methylpropenamide, methacryamide, methylacrylic amide, mhoromer bm801, alpha-methyl acrylic amide
PubChem CID 6595
ChEBI CHEBI:51759
IUPAC-namn 2-metylprop-2-enamid
LEDER CC(=C)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methacrylamide
Smältpunkt 107 °C till 112 °C
Densitet 1.115
Kokpunkt 215 °C
Kvantitet 500 g
Beilstein 605397
Löslighetsinformation Löslig i vatten (202 g/L vid 20 °C).
Formel vikt 85.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.