Läs mer
Metaklaramid, TRC
Produktkod. 30474045
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474045 2.5 g
30471348 250 mg
30465810 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30474045 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2588132.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-39-0
Molekylformel C4 H7 N O
Molekylvikt (g/mol) 85.1
Synonym 2-Propenamide, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methyl-2-propenamide (ACI), Methacrylamide (8CI), 2-Methylacrylamide, 2-Methylpropenamide, Methacrylic acid amide, Methacrylic amide, NSC 23772, NSC 24147
IUPAC-namn 2-metylprop-2-enamid
LEDER CC(=C)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methacrylamide
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C4H7NO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H2,5,6)
Formel vikt 85.0528