Beskrivning
- Engångsslipkulor idealiska för att pulverisera mjuka, spröda material och för att blanda pulver
- Typisk sammansättning: Major Element– C
- Hårdhet: Mohs 1 1/2
- Kompatibel med alla SPEX SamplePrep slipflaskor av plast som har en diameter på 1,9 cm och större
- 100/påse
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slipande bollar |
| Diameter (engelska) | 0,5 tum |
| Diameter (metrisk) | 12.7 mm |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | Alla SPEX™ SamplePrep Plastslipflaskor som har en diameter på 3/4 tum. (1,9 cm) och större |
| Material | Metakrylat |
| Förpackningsmängd | 100-pack |