Läs mer
SPEX CertiPrep™ Metakrylat slipkulor
Produktkod. 12578706 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
9,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
12578706 9,5 mm Paket med 100
1 options
Produktkod. 12578706 Leverantör SPEX CertiPrep™ Leverantörsnummer 3112
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Engångsslipkula idealisk för pulverisering av mjuka, spröda material och för att blanda pulver.
  • Typisk sammansättning: Major Element– C
  • Hårdhet: Mohs 1½
  • Kompatibel med alla SPEX SamplePrep slipflaskor av plast.
Specifikationer
Diameter (engelska) 3/8 tum
Diameter (metrisk) 9,5 mm
För användning med (utrustning) SPEX SamplePrep plastflaskor
Material Metakrylat
Förpackningsmängd 100:-/påse