Läs mer
Methacrylic acid, 99.5%, extra pure, stabilized
Produktkod. 10782781 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 mL
250 mL
500 mL
1 L
4 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
25 L
250ml
25ml
4 L
500ml
Produktkod. 10782781
Brand: Thermo Scientific Acros 168315000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 79-41-4 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-41-4, 150-76-5
Molekylvikt (g/mol) 86.09
MDL-nummer MFCD00002651
InChI-nyckel CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methacrylic acid, 2-methylacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-methyl, methylacrylic acid, 2-methylpropenoic acid, 2-methyl-2-propenoic acid, alpha-methacrylic acid, alpha-methylacrylic acid, 2-methylenepropionic acid, acrylic acid, 2-methyl
PubChem CID 4093
ChEBI CHEBI:25219
IUPAC-namn 2-metylprop-2-ensyra
LEDER CC(=C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methacrylic acid
Namnnotering Stabilized
Smältpunkt 16.0°C
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 163.0°C
Flampunkt 65°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99.4% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C4H6O2
Linjär formel H2C=C(CH3)CO2H
Brytningsindex 1.4295 to 1.4315
Kvantitet 500 mL
Beilstein 02, 421
Merck Index 15, 6013
Löslighetsinformation Solubility in water: 97g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,esters,ketones
Stabilisator 250ppm (ca.) MEHQ
Viskositet 1.4 mPa.s (20°C)
Formel vikt 86.09
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methacrylic acid, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.