Läs mer
Methacrylic acid, 99%, stab. with 100-250ppm hydroquinone or 4-methoxyphenol
Produktkod. 11464563
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464563 500 g 500g
11474563 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11464563 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11543.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 79-41-4 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Metakrylsyra används som en monomer för att framställa polymerer. Det fungerar som en prekursor för beredningen metylmetakrylat, N-substituerade metakrylamider, metakrylamid, N-substituerade metakrylamider och akryloylklorid. Det förbättrar vidhäftningen av ytbeläggningar och lim. Det fungerar som hjälpmedel för textilindustrin. Det är involverat i framställningen av poly(metakrylsyra)/montmorillonit nanokompositer, som finner tillämpning i lädergarvningsprocessen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metakrylsyra används som monomer för att framställa polymerer. Det fungerar som en prekursor för beredningen metylmetakrylat, N-substituerade metakrylamider, metakrylamid, N-substituerade metakrylamider och akryloylklorid. Det förbättrar vidhäftningen av ytbeläggningar och lim. Det fungerar som hjälpmedel för textilindustrin. Det är involverat i framställningen av poly(metakrylsyra)/montmorillonit nanokompositer, som finner tillämpning i lädergarvningsprocessen.
Löslighet
Blandbar med varmt vatten, kloroform, etanol, eter och organiska lösningsmedel.
Noter
Inkompatibel med aminer, starka baser, starka syror, oxidationsmedel och peroxider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-41-4
Molekylformel C4H6O2
Molekylvikt (g/mol) 86.09
MDL-nummer MFCD00002651
InChI-nyckel CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methacrylic acid, 2-methylacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-methyl, methylacrylic acid, 2-methylpropenoic acid, 2-methyl-2-propenoic acid, alpha-methacrylic acid, alpha-methylacrylic acid, 2-methylenepropionic acid, acrylic acid, 2-methyl
PubChem CID 4093
ChEBI CHEBI:25219
IUPAC-namn 2-metylprop-2-ensyra
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methacrylic acid
Namnnotering Stabilized with 100 to 250ppm hydroquinone or 4-methoxyphenol
Smältpunkt 16°C
Densitet 1.015
pH 2.0 to 2.2
Kokpunkt 163°C
Flampunkt 65°C (149°F)
Odör Acrid
Brytningsindex 1.431
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2531
Beilstein 1719937
Känslighet Light and moisture sensitive
Merck Index 14,5941
Löslighetsinformation Miscible with warm water,chloroform,ethanol,ether and organic solvents.
LEDER CC(=C)C(=O)O
Formel vikt 86.09
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methacrylic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methacrylic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.