Läs mer
Methacrylic Acid Alkylester (Mixture of C12-C16), Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15854001
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15854001 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 15854001 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8005890500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
(Stabilized with hydroquinone monomethyl ether for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90551-76-1
Specifikationer
Smältpunkt -25°C
Densitet 0.87 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD01121974
Kvantitet 500 mL
Synonym Methacrylic acid alkylester (mixture of C12-C16), Dodecyl 2-methylpropenoate, Lauryl methacrylate, Methacrylic acid dodecyl ester, Methacrylic acid alkylester (mixture of C12-C16)