Läs mer
Metalsyra-metylester, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312154
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30312154 100 mg
1 options
Produktkod. 30312154 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRECA14971770100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methacrylic acid-methyl ester
CAS 80-62-6
Analyt- eller komponentnamn Methacrylic acid-methyl ester
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C5 H8 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Basic Butylated Methacrylate Copolymer Imp. B (EP), Methacrylic acid methyl ester (6CI,8CI), Methacrylic acid, methyl ester (7CI), 2-(Methoxycarbonyl)-1-propene, 2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester, ACR-PA 20, Acryester M, Acryester MMA, Acryloid HT 100, DL 101, Light Ester M, MMA, Methyl 2-methacrylate, Methyl 2-methyl-2-propenoate, Methyl 2-methylacrylate, Methyl isobutenoate, Methyl methacrylate, NSC 4769, Paraloid HT 100, Pegalan, TEB 3K, Three bond 3057J, Basic Butylated Methacrylate Copolymer Impurity B
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
LEDER COC(=O)C(=C)C
IUPAC-namn Metyl-2-metylprop-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 100.12
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 100,0524 g/mol