Läs mer
Methacrylic anhydride, 94%, stab. with ca 0.2% 2,4-dimethyl-6-tert-butylphenol
Produktkod. 11436820
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436820 50 g 50g
11446820 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11436820 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14357.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 760-93-0 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
Metakrylsyraanhydrid är en reaktiv monomer som används för framställning av olika typer av monomerer under milda reaktionsförhållanden. Den kan användas i ljushärdande beläggningar, tvärbundna material som syntetiskt harts. Det fungerar som en mellanprodukt för framställning av fibrer och hartser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metakrylsyraanhydrid är en reaktiv monomer som används för framställning av olika typer av monomerer under milda reaktionsförhållanden. Den kan användas i ljushärdande beläggningar, tvärbundna material som syntetiskt harts. Det fungerar som en mellanprodukt för framställning av fibrer och hartser.
Löslighet Blandbar med etanol och
eter.
Anteckningar
Fukt- och ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med syror, starka oxidationsmedel, alkoholer, aminer och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 760-93-0
Molekylformel C8H10O3
Molekylvikt (g/mol) 154.17
MDL-nummer MFCD00008586
InChI-nyckel DCUFMVPCXCSVNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methacrylic anhydride, methacrylic acid anhydride, methacryloyl anhydride, 2-propenoic acid, 2-methyl-, anhydride, 2-methyl-2-propenoic acid anhydride, unii-n2rjr03340, 2-methylacrylic anhydride, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 1,1'-anhydride, dimethacrylic anhydride, bismethacrylic anhydride
PubChem CID 12974
IUPAC-namn 2-metylprop-2-enoyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OC(=O)C(C)=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methacrylic anhydride
Namnnotering stabilized with ≈0.2% 2,4-dimethyl-6-tert-butylphenol
Smältpunkt -109°C
Densitet 1.033
Kokpunkt 197°C
Flampunkt 84°C (183°F)
Brytningsindex 1.454
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1761982
Känslighet Light and moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with ethanol and ether.
Formel vikt 154.17
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methacrylic anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methacrylic anhydride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.