Läs mer
Methacrylic Anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methacrylic Anhydride |
| CAS | 760-93-0 |
| Molekylformel | C8H10O3 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Bis(methacrylic acid) anhydride, Dimethacrylic acid anhydride, Methacrylic acid anhydride, Methacryloyl anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O3/c1-5(2)7(9)11-8(10)6(3)4/h1,3H2,2,4H3 |
| LEDER | CC(=C)C(=O)OC(=O)C(=C)C |
| IUPAC-namn | 2-methylprop-2-enoyl 2-methylprop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.16 |
| Formel vikt | 154.063 |