Läs mer
γ-Metakryloxipropyltrimetoxisilan, 99,04 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11407672 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407672 5 mL 5ml
11417672 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11407672 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215537805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    651.00 SEK
    619.27 SEK / 5ml
    Save 31.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 2530-85-0
Molekylformel C10H20O5Si
Molekylvikt (g/mol) 248.35
MDL-nummer MFCD00008593
InChI-nyckel XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
PubChem CID 17318
IUPAC-namn 3-trimetoxisilylpropyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material γ-Methacryloxypropyl-trimethoxysilane
Namnnotering Adhesive
Färg Färglös
Densitet 1.04g/mL
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 248.35
Procent renhet 0.9904
Fysisk form Vätska