Läs mer
γ-Metakryloxipropyltrimetoxisilan, 99,04 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11417672 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
11417672 25 mL 25ml
11407672 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11417672 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215537825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    982.00 SEK
    934.74 SEK / 25ml
    Save 47.26 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 2530-85-0
Molekylformel C10H20O5Si
Molekylvikt (g/mol) 248.35
MDL-nummer MFCD00008593
InChI-nyckel XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
PubChem CID 17318
IUPAC-namn 3-trimetoxisilylpropyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OCCC[Si](OC)(OC)OC
Spezifikation
Kemiskt namn eller material γ-Methacryloxypropyl-trimethoxysilane
Namnnotering Lim
Färg Färglös
Densitet 1.04g/mL
Kvantitet 25 mL
Formel vikt 248.35
Procent renhet 0.9904
Fysisk form Vätska
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.