Läs mer
Metacyklin, TRC
Produktkod. 30136353
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136353 50 mg
30132938 100 mg
17911495 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136353 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM25878850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 914-00-1
Molekylformel C22H22N2O8
Molekylvikt (g/mol) 442.4
Synonym 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-, (4S,4aR,5S,5aR,12aS)-, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo- (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-, [4S-(4α,4aα,5α,5aα,12aα)]-, (4S,4aR,5S,5aR,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, 4-Dimethylamino-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, 6-Demethyl-6-deoxy-5-hydroxy-6-methylenetetracycline, 6-Deoxy-6-methylene-6-demethyl-5-hydroxytetracycline, 6-Methylene-5-hydroxytetracycline, 6-Methyleneoxytetracycline, Bialatan, GS 2876, Metacycline, Methacycline, Oxytetracycline, 6-methylene-, Rondomycin, Tri-methacycline
IUPAC-namn (4S,4aR,5S,5aR,12aS)-4-(dimetylamino)-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-metylid-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotracen-2-karboxamid
LEDER CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H]3C(=C)c4cccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methacycline HCl
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H22N2O8/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29/h4-6,10,14-15,17,25,27-29,32H,1H2,2-3H3,(H2,23,31)/t10-,14-,15+,17+,22+/m1/s1
Formel vikt 442.1376