Läs mer
Metalylfenyleter, 96 %
Produktkod. 11410467
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410467 5 g 5g
11420467 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22369.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
CAS: 5820-22-4 | C10H12O | 148,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5820-22-4
Molekylformel C10H12O
Molekylvikt (g/mol) 148.21
MDL-nummer MFCD00008597
InChI-nyckel LECDNXOCIPRJNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methallyl phenyl ether, 2-methylallyloxy benzene, ether, 2-methylallyl phenyl, benzene, 2-methyl-2-propenyl oxy, 2-methylallyl phenyl ether, 2-methylprop-2-en-1-yl oxy benzene, 2-methyl-2-propen-1-yl oxy benzene, phenyl-methallyl ether, acmc-1b20w
PubChem CID 79893
IUPAC-namn 2-metylprop-2-enoxibensen
LEDER CC(=C)COC1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Methallyl phenyl ether
Densitet 0.964
Kokpunkt 204 °C
Flampunkt 77 °C (171 °F)
Brytningsindex 1.515
Kvantitet 5 g
Beilstein 1933868
Formel vikt 148.21
Procent renhet 96%
compliance-icons
Product Identifier
  • Methallyl phenyl ether
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Hazard Statement
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: (2-Methylallyloxy)benzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.