Läs mer
Methallyltri-n-butyltin, 98 %
Produktkod. 11329016
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11329016 5 g 5g
11319016 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329016 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20186.06
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 67883-62-9 | C16H34Sn | 345,158 g/mol
Används som metallyleringsreagens. Används även som ensamt botemedel. Det används som primära och sekundära mellanprodukter i läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som metallyleringsreagens. Används även som ensamt botemedel. Det används som primära och sekundära mellanprodukter i läkemedel.
Löslighet Fullständigt blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 67883-62-9
Molekylformel C16H34Sn
Molekylvikt (g/mol) 345.158
MDL-nummer MFCD03425867
InChI-nyckel CYIUFVYZGOCGEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methallyltri-n-butyltin, tributyl 2-methylallyl stannane, stannane, tributyl 2-methyl-2-propenyl, tributyl 2-methylprop-2-en-1-yl stannane, methallyltributyltin, 2-methylallyltributyltin, 2-methylallyl tributyltin, methallyltri-n-butylstannane, methallyltri-n-butylin, 2-methylallyl-tributylstannane
PubChem CID 11013379
IUPAC-namn tributyl(2-metylprop-2-enyl)stannan
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC(=C)C
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Methallyltri-n-butyltin
Brytningsindex 1.4875
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2788
Löslighetsinformation Helt blandbar med vatten.
Formel vikt 345.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.