Läs mer
Metamidofos 100 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318311
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318311 1 ml
1 options
Produktkod. 30318311 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14980000AC100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methamidophos
CAS 10265-92-6
Analyt- eller komponentnamn Methamidophos
Frakt skick +20°C
Molekylformel C2 H8 N O2 P S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Methamidophos
InChI formel InChI=1S/C2H8NO2PS/c1-5-6(3,4)7-2/h1-2H3,(H2,3,4)
LEDER COP(=O)(N)SC
IUPAC-namn [amino(metylsulfanyl)fosforyl]oxymetan
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 141.13
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 141.0013 g/mol