Läs mer
Methamidophos-d6 (dimethyl-d6), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methamidophos(dimethyl)D6 |
| CAS | 1219799-41-3 |
| Molekylformel | C2 2H6 H2 N O2 P S |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Methamidophos (dimethyl D6), Metamidophos-d6, [Amino(trideuteriomethylsulfanyl)phosphoryl]oxy-trideuterio-methane |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H8NO2PS/c1-5-6(3,4)7-2/h1-2H3,(H2,3,4)/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=O)(N)SC([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | [amino(trideuteriomethylsulfanyl)phosphoryl]oxy-trideuteriomethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.17 |
| Formel vikt | 147.039 g/mol |
| Visa mer |