Läs mer
Methandriol Diacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methandriol Diacetate |
| CAS | 2061-86-1 |
| Molekylformel | C24H36O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 17-Methyl-androst-5-ene-3beta,17beta-diol Diacetate, (3beta,17beta)-17-Methylandrost-5-ene-3,17-diol Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H36O4/c1-15(25)27-18-8-11-22(3)17(14-18)6-7-19-20(22)9-12-23(4)21(19)10-13-24(23,5)28-16(2)26/h6,18-21H,7-14H2,1-5H3/t18-,19+,20-,21-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@]4(C)OC(=O)C)[C@@H]3CC=C2C1 |
| IUPAC-namn | [(3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetyloxy-10,13,17-trimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.54 |
| Formel vikt | 388.2614 |