Läs mer
Metanordstenolon-d3 (1 mg/ml i acetonitril), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methandrostenolone 17-methyl-d3 |
| CAS | 869287-60-5 |
| Molekylformel | C20 2H3 H25 O2 |
| Kvantitet | 1x1 mL |
| Synonym | Androsta-1,4-dien-3-one, 17-hydroxy-17-(methyl-d3)-, (17β)-, (17β)-17-Hydroxy-17-(methyl-d3)androsta-1,4-dien-3-one, Methandienone-d3, Methandienone-D3 (17-methyl-D3), Methandrostenolone-d3 (17-methyl-d3) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h6,9,12,15-17,22H,4-5,7-8,10-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-10,13-dimetyl-17-(trideuteriometyl)-7,8,9,11,12,14,15,16-oktahydro-6H-cyklopenta[a]fenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.45 |
| Formel vikt | 303.2278 |
| Visa mer |