Läs mer
Methane-13C-sulfonate Sodium (contains up to 15% inorganics), TRC
Produktkod. 30134981
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134981 250 mg
30138645 100 mg
17908784 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134981 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM260365250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel 13C H3 Na O3 S
Molekylvikt (g/mol) 119.08
IUPAC-namn (113C)methylsulfonyloxysodium
LEDER [13CH3]S(=O)(=O)O[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methane-13C-sulfonate Sodium
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/CH4O3S.Na/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1/i1+1;
Formel vikt 118.973