missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methane Disulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methane Disulfonic Acid |
| CAS | 503-40-2 |
| Molekylformel | CH4O6S2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Methionic Acid, Methylenedisulfonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/CH4O6S2/c2-8(3,4)1-9(5,6)7/h1H2,(H,2,3,4)(H,5,6,7) |
| LEDER | OS(=O)(=O)CS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | methanedisulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.17 |
| Formel vikt | 175.9449 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?