Läs mer
Metanesulfinsyra, natriumsalt, 85 %
Produktkod. 10714194 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10714194 1 g Glasflaska 1g
10443105 10 g Glasflaska 10g
11985741 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10714194 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 392960010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 20277-69-4 | CH3NaO2S | 102,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20277-69-4
Molekylformel CH3NaO2S
Molekylvikt (g/mol) 102.09
InChI-nyckel LYPGDCWPTHTUDO-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium methanesulfinate, sodium methanesulphinate, methanesulfinic acid sodium salt, sodium methylsulfinate, methanesulfinic acid, sodium salt, sodium methane sulfinate, methanesulfinicacidsodiumsalt, methanesulphinic acid sodium salt, methane sulfinic acid sodium salt, meso2na
PubChem CID 2733271
IUPAC-namn natrium;metansulfinat
LEDER CS(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanesulfinic acid, sodium salt
Smältpunkt 222.0°C to 226.0°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 85%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3SO2Na
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 102.09
Procent renhet 85%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.