Läs mer
Metanesulfinsyranatriumsalt, 95 %
Produktkod. 11347736
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347736 25 g 25g
11327736 1 g 1g
11337736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11347736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11360.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 20277-69-4 | CH3NaO2S | 102,083 g/mol
Metansulfinsyranatriumsalt används vid framställning av alkylmetylsulfon och metylbis(4-tolyl)sulfoniumtrifluormetansulfonat. Det används också vid syntesen av två reversibla additionsfragmenteringsöverföringsmedel (RAFT) av sulfonyltyp såsom bensylmetylsulfonylditioformiat och bensylfenylsulfonylditioformiat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metansulfinsyranatriumsalt används vid framställning av alkylmetylsulfon och metylbis(4-tolyl)sulfoniumtrifluormetansulfonat. Det används också vid syntesen av två reversibla additionsfragmenteringsöverföringsmedel (RAFT) av sulfonyltyp såsom bensylmetylsulfonylditioformiat och bensylfenylsulfonylditioformiat.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20277-69-4
Molekylformel CH3NaO2S
Molekylvikt (g/mol) 102.083
MDL-nummer MFCD00040392
InChI-nyckel LYPGDCWPTHTUDO-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium methanesulfinate, sodium methanesulphinate, methanesulfinic acid sodium salt, sodium methylsulfinate, methanesulfinic acid, sodium salt, sodium methane sulfinate, methanesulfinicacidsodiumsalt, methanesulphinic acid sodium salt, methane sulfinic acid sodium salt, meso2na
PubChem CID 2733271
IUPAC-namn natrium;metansulfinat
LEDER CS(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanesulfinic acid sodium salt
Smältpunkt 227°C to 230°C
Linjär formel CH3SO2Na
Kvantitet 25 g
Beilstein 3565430
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 102.09
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.