Läs mer
Metansulfonamid, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11478820
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478820 10 g 10g
11488820 50 g 50g
11498820 250 g 250g
11424243 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11478820 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10885.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3144-09-0 | CH5NO2S | 95.12 g/mol
Metansulfonamid kommer att reagera med tionylklorid, cyanater, koldisulfid och ketoner och aldehyder för att framställa läkemedel, vitmedel och andra målmolekyler. Det används också i biologiska studier för att förutsäga bindningsaffinitet och bindningssätt för proteinligandkomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metansulfonamid kommer att reagera med tionylklorid, cyanater, koldisulfid och ketoner och aldehyder för att framställa läkemedel, vitmedel och andra målmolekyler. Det används också i biologiska studier för att förutsäga bindningsaffinitet och bindningssätt för proteinligandkomplex.
Löslighet Något löslig i
DMSO och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3144-09-0
Molekylformel CH5NO2S
Molekylvikt (g/mol) 95.12
MDL-nummer MFCD00007940
InChI-nyckel HNQIVZYLYMDVSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsulfonamide, methane sulfonamide, methanesulphonamide, methansulfonamid, methyl sulfonamide, aminosulfane dioxide, methyl sulfonylamine, ch3so2nh2, mesylamine, methansulfonamide
PubChem CID 72879
IUPAC-namn metansulfonamid
LEDER CS(N)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanesulfonamide
Smältpunkt 87°C to 93°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 1740835
Löslighetsinformation Slightly soluble in DMSO and methanol.
Formel vikt 95.13
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanesulfonamide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanesulfonamide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.