Learn More
Methanesulfonamide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Methanesulfonamide |
| CAS | 3144-09-0 |
| Molekylformel | CH5NO2S |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Mesylamide, Methanesulfonic Amide, Methanesulphonamide, Methylsulfonamide, NSC 191039, NSC 271 |
| InChI formel | InChI=1S/CH5NO2S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H2,2,3,4) |
| LEDER | CS(=O)(=O)N |
| IUPAC-namn | methanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 95.12 |
| Formel vikt | 95.0041 |