Läs mer
Methanesulfonic Acid 3-(3-Trifluoromethylphenyl)propyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methanesulfonic Acid 3-(3-Trifluoromethylphenyl)propyl Ester |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13F3O3S/c1-18(15,16)17-7-3-5-9-4-2-6-10(8-9)11(12,13)14/h2,4,6,8H,3,5,7H2,1H3 |
| Formel vikt | 282.0537 |