Läs mer
Metanesulfonsyra, 70% aq. Soln.
Produktkod. 11403398
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11403398 100 mL 100ml
11413398 500 mL 500ml
11423398 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403398 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17803.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75-75-2 | CH4O3S | 96,1 g/mol
Metansulfonsyra 70 % lösning används praktiskt taget i alla elektroniska applikationer som involverar plätering av tenn eller tennlegeringar från icke-fluorboratsystem. Det ersätter fosforsyra i tvättmedelsformuleringar och hjälper därmed till att undvika fosfatföroreningar i miljön. Det används vid framställning av nanokompositer av polyanilin/grafen, vilket förbättrar dess termiska och elektriska egenskaper. Det används för elektropolering av aluminium samt för galvanisering av ädelmetaller som guld, platina, palladium och deras legeringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metansulfonsyra 70 % lösning används praktiskt taget i alla elektroniska applikationer som involverar plätering av tenn eller tennlegeringar från icke-fluorboratsystem. Det ersätter fosforsyra i tvättmedelsformuleringar och hjälper därmed till att undvika fosfatföroreningar i miljön. Det används vid framställning av nanokompositer av polyanilin/grafen, vilket förbättrar dess termiska och elektriska egenskaper. Det används för elektropolering av aluminium samt för galvanisering av ädelmetaller som guld, platina, palladium och deras legeringar.
Löslighet
Blandbar med vatten. Något blandbar med bensen och toluen. Oblandbar med paraffiner.
Noter
Ljus- och värmekänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med aminer, starka reduktionsmedel, etylvinyleter, fluorvätesyra, starka oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-75-2
Molekylformel CH4O3S
Molekylvikt (g/mol) 96.1
MDL-nummer MFCD00007518
InChI-nyckel AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
IUPAC-namn metansulfonsyra
LEDER CS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanesulfonic acid
Densitet 1.32
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.415
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2586
Merck Index 14,5954
Löslighetsinformation Miscible with water. Slightly miscible with benzene and toluene. Immiscible with paraffins.
Formel vikt 96.1
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 70% aq. soln.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.