Läs mer
Metanesulfonsyra, 98 %
Produktkod. 10524418 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10524418 1 L Glasflaska 1 L
10125917 5 L Plastflaska 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10524418 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 432970010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 75-75-2 | KAP4O3S | 96,1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-75-2
Molekylformel CH4O3S
Molekylvikt (g/mol) 96.1
InChI-nyckel AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
IUPAC-namn metansulfonsyra
LEDER CS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanesulfonic acid
Smältpunkt 19,0 °C
Färg Gul till brun
Densitet 1.4810g/mL, 1.481
Kokpunkt 167,0 °C (10,0 mmHg)
Flampunkt 189 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3SO3H
Brytningsindex 1,4252 till 1,4315
Kvantitet 1 L
Merck Index 15,6026
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter och etanol, olösliga i hexan och metylcyklopentan, 1,50wt% bensen -0,23wt% 0-klorotoluen (26-28 °C), 0,38wt% toluen -0,47wt% etyldisulfid (26-28 °C)
Viskositet 11,6 mPa (25 °C)
Formel vikt 96.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanesulfonic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanesulfonic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.