Läs mer
Metanesulfonsyra, 98+%
Produktkod. 11400074
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11400074 100 g 100g
11410074 500 g 500g
11420074 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11400074 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13565.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.02 SEK
    381.65 SEK / 100g
    Save 72.37 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75-75-2 | CH4O3S | 96,1 g/mol
Metansulfonsyra används som katalysator i organiska reaktioner, nämligen förestrings-, alkylerings- och kondensationsreaktioner på grund av dess icke-flyktiga natur och löslighet i organiska lösningsmedel. Det är också involverat i produktionen av stärkelseestrar, vaxoxidatestrar, bensoesyraestrar, fenoliska estrar eller alkylestrar. Det reagerar med natriumborhydrid i närvaro av polärt lösningsmedel tetrahydrofuran för att framställa boran-tetrahydrofurankomplex. Den finner användning i batterier, på grund av dess renhet och klorid frånvaro. Inom läkemedelsindustrin används det för tillverkning av aktiva farmaceutiska ingredienser som telmisartan och eprosartan. Det är användbart i jonkromatografi och är en källa till kol och energi för vissa gramnegativa metylotropa bakterier. Det är involverat i avskyddet av peptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metansulfonsyra används som katalysator i organiska reaktioner, nämligen förestrings-, alkylerings- och kondensationsreaktioner på grund av dess icke-flyktiga natur och löslighet i organiska lösningsmedel. Det är också involverat i produktionen av stärkelseestrar, vaxoxidatestrar, bensoesyraestrar, fenoliska estrar eller alkylestrar. Det reagerar med natriumborhydrid i närvaro av polärt lösningsmedel tetrahydrofuran för att framställa boran-tetrahydrofurankomplex. Den finner användning i batterier, på grund av dess renhet och klorid frånvaro. Inom läkemedelsindustrin används det för tillverkning av aktiva farmaceutiska ingredienser som telmisartan och eprosartan. Det är användbart i jonkromatografi och är en källa till kol och energi för vissa gramnegativa metylotropa bakterier. Det är involverat i avskyddet av peptider.
Anteckningar
Fukt-, ljus- och värmekänslig. Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med aminer, starka reduktionsmedel, etylvinyleter, fluorvätesyra, starka oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-75-2
Molekylformel CH4O3S
Molekylvikt (g/mol) 96.1
MDL-nummer MFCD00007518
InChI-nyckel AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
IUPAC-namn metansulfonsyra
LEDER CS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanesulfonic acid
Smältpunkt 19 °C till 20 °C
Densitet 1.481
Kokpunkt 166 °C till 168 °C (10 mmHg)
Flampunkt 156 °C (312 °F)
Linjär formel CH3SO3H
Brytningsindex 1.43
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2586
Beilstein 1446024
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,5954
Löslighetsinformation Blandbar med vatten. Lätt blandbar med bensen och toluen. Oblandbar med paraffiner.
Formel vikt 96.1
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanesulfonic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanesulfonic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.