Läs mer
Methanesulfonic Acid, BAKER™, J.T. Baker™
Produktkod. 15558814 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
0.5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15558814 500 g 0.5kg
1 options
Produktkod. 15558814 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer P68407
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A grade of chemicals for laboratory use
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanesulfonic Acid
CAS 75-75-2
Flampunkt 189.00°C
Förpackning Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Molekylformel CH4O3S
Kvantitet 500 g
Densitet 1L = 1.48kg
Synonym methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
InChI-nyckel AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CS(=O)(=O)O
IUPAC-namn methanesulfonic acid
Molekylvikt (g/mol) 96.1
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
Formel vikt 96.1