Läs mer
Metanesulfonsyra (CH3SO3H), VHG™
Produktkod. 30003050
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30003050 500 g
1 options
Produktkod. 30003050 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGJMSA500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Metanesulfonsyra (CH3SO3H)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanesulfonic Acid
CAS 75-75-2
Metoder Jonkromatografi
Analyt- eller komponentnamn Methanesulfonic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C H4 O3 S
Synonym Methanesulfonic Acid, Lutropur MSA, Lutropure MAS, MCAT 1201, Mesylic acid, Methylsulfonic acid, NSC 3718, Scaleva
InChI formel InChI=1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
LEDER CS(=O)(=O)O
IUPAC-namn Metanesulfonsyra
Lösningsmedel eller matris CH3SO3H
Molekylvikt (g/mol) 96.11
Kvantitet 500 g
Formel vikt 95,9881 g/mol