Läs mer
Methanesulfonic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 20°C |
| Densitet | 1.48 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 167°C/13 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00007518 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | Methanesulfonic acid, MSA, Methanesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 96.11 |
| Kvalitet | Research |