Läs mer
Metansulfonsyra, natriumsalt, jonparkromatografi, Fisher Chemical
Produktkod. 10458410 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10458410 25 g Pulverburk av plast 25g
1 options
Produktkod. 10458410 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/3876/46
Specifikationer
CAS 2386-57-4
Färg Grädde till vitt
Fysisk form Fast
Kvantitet 25 g
Molekylformel CH3NaO3S
MDL-nummer 64389
Synonym sodium methanesulfonate, methanesulfonic acid sodium salt, methanesulfonic acid, sodium salt, sodium methanesulphonate, sodium mesylate, methylsulfonic acid sodium salt, 75-75-2 parent, sodium methyl sulfonate, methanesulfonic acid, sodium salt 1:1, sodium methylsulfonate
InChI-nyckel KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
LEDER CS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;metansulfonat
Molekylvikt (g/mol) 118.082
PubChem CID 638112
Formel vikt 118.09g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanesulfonic acid, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.