Läs mer
Metanesulfonsyra, TRC
Produktkod. 30008451
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008451 250 mL
30007379 100 mL
30005510 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008451 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM225940250ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-75-2
Molekylformel C H4 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 96.11
Synonym Methanesulfonic Acid, Lutropur MSA, Lutropure MAS, MCAT 1201, Mesylic acid, Methylsulfonic acid, NSC 3718, Scaleva
IUPAC-namn Metanesulfonsyra
LEDER CS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanesulfonic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mL
InChI formel InChI=1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)
Formel vikt 95.9881
Procent renhet >95%