Läs mer
Methanesulfonic anhydride, 97%
Produktkod. 11468820
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468820 25 g 25g
11410943 10 g 10g
11420943 50 g 50g
11430943 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11468820 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13328.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7143-01-3 | C2H6O5S2 | 174.19 g/mol
Metansulfonsyraanhydrid används för att framställa metylsulfonylestrar som kallas mesylater. Den finner tillämpning i reaktionen av aromatisk alkylering. Det reagerar med dimetylsulfoxid för att få sulfoxoniumkomplex, vilket är ett användbart oxidationsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metansulfonsyraanhydrid används för att framställa metylsulfonylestrar som kallas mesylater. Den finner tillämpning i reaktionen av aromatisk alkylering. Det reagerar med dimetylsulfoxid för att få sulfoxoniumkomplex, vilket är ett användbart oxidationsmedel.
Löslighet Lösligt i
organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Fuktkänslig. Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7143-01-3
Molekylformel C2H6O5S2
Molekylvikt (g/mol) 174.19
MDL-nummer MFCD00007556
InChI-nyckel IZDROVVXIHRYMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanesulfonic anhydride, methanesulfonic acid, anhydride, mesyl anhydride, mesic anhydride, methanesulphonic anhydride, methane sulfonic acid anhydride, methanesulfonyl methanesulfonate, methane sulfonic anhydride, methanesulfonic acid, 1,1'-anhydride, methanesulfonic acid methylsulfonyl ester
PubChem CID 81560
IUPAC-namn metylsulfonylmetansulfonat
LEDER CS(=O)(=O)OS(=O)(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanesulfonic anhydride
Smältpunkt 65°C to 69°C
Kokpunkt 125°C (4 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 972316
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents.
Formel vikt 174.2
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanesulfonic anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanesulfonic anhydride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.