Läs mer
Methanesulfonic Anhydride, TRC
Produktkod. 30473475
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30473475 5 g
1 options
Produktkod. 30473475 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2262555G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanesulfonic Anhydride
CAS 7143-01-3
Molekylformel C2H6O5S2
Kvantitet 5 g
Synonym Mesyl Anhydride, Methanesulfonyl Anhydride, NSC 65906
InChI formel InChI=1S/C2H6O5S2/c1-8(3,4)7-9(2,5)6/h1-2H3
LEDER CS(=O)(=O)OS(=O)(=O)C
IUPAC-namn methylsulfonyl methanesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 174.2
Formel vikt 173.9657