Läs mer
Metanesulfonylklorid, 98 %
Produktkod. 11660212
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11660212 100 g 100g
11491930 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11660212 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13383.22
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 124-63-0 | CH3ClO2S | 114,54 g/mol
Metansulfonylklorid används som ett reagens för omvandling av alkoholer till mesylatestrar såsom metansulfonat, som är en mellanprodukt i substitutionsreaktioner, elimineringsreaktioner, reduktioner och omlagringsreaktioner, dvs. Beckmann omarrangemang. Det är en elektrofil och fungerar som en källa för CH 3 SO 2+ grupp. Det används också för att framställa beta-klorsulfoner, metansulfonamid och heterocykliska föreningar som innehåller femledade sultoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metansulfonylklorid används som ett reagens för omvandling av alkoholer till mesylatestrar såsom metansulfonat, som är en mellanprodukt i substitutionsreaktioner, elimineringsreaktioner, reduktioner och omlagringsreaktioner, dvs. Beckmann omarrangemang. Det är en elektrofil och fungerar som en källa för CH 3 SO 2+ grupp. Det används också för att framställa beta-klorsulfoner, metansulfonamid och heterocykliska föreningar som innehåller femledade sultoner.
Löslighet
Blandbar med alkohol, eter och organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka baser, oxidationsmedel och alkoholer. Det är en tårbildare och reagerar med vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-63-0
Molekylformel CH3ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 114.54
MDL-nummer MFCD00007454
InChI-nyckel QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesyl chloride, methylsulfonyl chloride, methyl sulfochloride, methanesulphonyl chloride, chloro methyl sulfone, methanesulfuryl chloride, methanesulfonic acid chloride, methyl sulfonyl chloride, chloromethyl sulfone, mesylchloride
PubChem CID 31297
IUPAC-namn metansulfonylklorid
LEDER CS(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanesulfonyl Chloride
Smältpunkt °C till 33 °C
Densitet 1.477
Kokpunkt 161 °C
Flampunkt 97 °C (206 °F)
Analysprocentintervall 98%
Brytningsindex 1.452
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3246
Beilstein 506297
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,5955
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol, eter och organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 114.55
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanesulfonyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.