Läs mer
Methanesulfonyl chloride, 99.5%
Produktkod. 10561751 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
250ml
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10561751
Brand: Thermo Scientific Acros 125642500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 124-63-0 | CH3ClO2S | 114.54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-63-0
Molekylformel CH3ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 114.54
MDL-nummer MFCD00007454
InChI-nyckel QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesyl chloride, methylsulfonyl chloride, methyl sulfochloride, methanesulphonyl chloride, chloro methyl sulfone, methanesulfuryl chloride, methanesulfonic acid chloride, methyl sulfonyl chloride, chloromethyl sulfone, mesylchloride
PubChem CID 31297
IUPAC-namn metansulfonylklorid
LEDER CS(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanesulfonyl chloride
Smältpunkt -33.0°C
Densitet 1.4800g/mL, 1.48
Kokpunkt 161.0°C
Flampunkt 110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99.4% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3SO2Cl
Brytningsindex 1.4435 to 1.4455
Kvantitet 250 mL
Beilstein 04,5
Fieser 01,662; 02,268; 04,326; 05,435; 06,362; 07,225; 11,322; 13,176; 17,180
Merck Index 15,6027
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble (reacts with water). Other solubilities: soluble in ethanol, ether, acetone and other, common organic solvents
Viskositet 1.97 mPa.s (25°C)
Formel vikt 114.55
Procent renhet 99.5%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methanesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.