Läs mer
Metanesulfonylklorid, 99,5 %
Código de producto. 10735961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Tamaño de la unidad:
1 L
100ml
2.5 L
250ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Förpackning Tamaño de la unidad
10735961 100 mL Glasflaska 100ml
10561751 250 mL Glasflaska 250ml
16274641 500 mL Glasflaska -
10561561 1 L Glasflaska 1 L
11916993 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10735961 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125641000
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 124-63-0 | CH3ClO2S | 114,54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 124-63-0
Molekylformel CH3ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 114.54
MDL-nummer MFCD00007454
InChI-nyckel QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesyl chloride, methylsulfonyl chloride, methyl sulfochloride, methanesulphonyl chloride, chloro methyl sulfone, methanesulfuryl chloride, methanesulfonic acid chloride, methyl sulfonyl chloride, chloromethyl sulfone, mesylchloride
PubChem CID 31297
IUPAC-namn metansulfonylklorid
LEDER CS(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Methanesulfonyl chloride
Smältpunkt -33,0 °C
Densitet 1.4800g/mL, 1.48
Kokpunkt 161,0 °C
Flampunkt 110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99,4 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3SO2Cl
Brytningsindex 1,4435 till 1,4455
Kvantitet 100 mL
Beilstein 04,5
Fieser 01,662; 02,268; 04,326; 05,435; 06,362; 07,225; 11,322; 13,176; 17,180
Merck Index 15,6027
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig (reagerar med vatten). Andra lösligheter: lösliga i etanol, eter, aceton och andra, vanliga organiska lösningsmedel
Viskositet 1,97 mPa (25 °C)
Formel vikt 114.55
Procent renhet 99.5%
Fysisk form Vätska
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Consejos de prudencia
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.