Läs mer
Methanesulfonylacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methanesulfonylacetic Acid |
| CAS | 2516-97-4 |
| Molekylformel | C3H6O4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O4S/c1-8(6,7)2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5) |
| LEDER | CS(=O)(=O)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-methylsulfonylacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.14 |
| Formel vikt | 137.9987 |