Läs mer
Methanol with 0.1% ammonium acetate, Honeywell™
Produktkod. 15654330
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15654330 2.5 L 2.5 L
1 options
Produktkod. 15654330 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 346702.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methanol with 0.1% ammonium acetate
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 11°C (51.8°F)
MDL-nummer MFCD00004595
UN-nummer UN1230
Procent renhet ≥99.5% (GC)